Kluczowe dokumenty
Y0002244
Aciclovir for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
acyclovir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Klucz InChI
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)