Kluczowe dokumenty
Y0002238
Riociguat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19FN8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
riociguat
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
Klucz InChI
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Riociguat EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)