Kluczowe dokumenty
Y0002188
5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-Rivaroxaban, ent-Rivaroxaban
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.88
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
rivaroxaban
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
Klucz InChI
KGFYHTZWPPHNLQ-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
5-Chloro-N-[[(5R)-2-okso-3-[4-(3-okso-4-morfolinylo)fenylo]-5-oksazolidynylo]metylo]-2-tiofenokarboksyamid EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y00021884061842391806