Kluczowe dokumenty
Y0002091
Regorafenib impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[3-Fluoro-4-[[2-[(methylamino)carbonyl]-4-pyridinyl]amino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18FN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.39
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
regorafenib
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(ccc(c1)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Nc2cc(ncc2)C(=O)NC
Klucz InChI
USLJNRHZMUHXEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Regorafenib impurity C EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)