Kluczowe dokumenty
SU860136
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/tan silicone
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 1.5 mm
kompatybilność
for use with thread 8-425 screw caps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)