Merck
SAAR5823820
Sodium metabisulfite
univAR
Synonim(y):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Wzór liniowy:
Na2S2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5823820EM)
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)