Merck
SAAR5044800
Potassium iodate
univAR
About This Item
Wzór liniowy:
KIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5044800EM)
mp
560 °C (lit.)
gęstość
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)