Kluczowe dokumenty
SAAR4164080
Methanol
univAR™
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
univAR™
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4164080LC)
pkg of 25 L (SAAR4164080ME)
dilution
(for laboratory use only)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)