Merck
SAAR3063890
Supelco
Hydrogen Peroxide 200 vol
univAR, 50%
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer MDL:
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
linia produktu
univAR
opakowanie
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063890LC)
stężenie
50%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)