Kluczowe dokumenty
SAAR3063054
Hydrochloric acid 37%
univAR™
Synonim(y):
Hydrochloric acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linia produktu
univAR™
opakowanie
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063054LCA)
bp
>100 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)