Merck
SAAR2675990
D-(+)-Glucose monohydrate
univAR
Synonim(y):
Dextrose monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
Beilstein:
5250278
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2675990EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Klucz InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)