Merck
SAAR2436020
Formaldehyde solution
uniLAB
Synonim(y):
Formalin
About This Item
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
Beilstein:
1209228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352501
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
uniLAB
temp. samozapłonu
572 °F
opakowanie
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)