Kluczowe dokumenty
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
stężenie
0.1 M (0.2 N)
Zastosowanie
For laboratory use only.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)