Merck
SAAR2233520
Ethyl alcohol, Pure
absolute, uniLAB
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
linia produktu
uniLAB
klasa czystości
absolute
opakowanie
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemicznie czysty
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)