Merck
SAAR191696
Sulfuric acid solution
1 N, 0.5 M
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352322
opakowanie
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191696LL)
stężenie
0.5 M
1 N
gęstość
1.03 g/mL
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For laboratory use only
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)