Merck
SAAR191165
Potassium permanganate solution
Synonim(y):
Potassium permanganate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352312
Nazwa produktu
Roztwór nadmanganianu potasu 0,1 N,
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191165LC)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Suitable for heterogeneous oxidations.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)