Merck
SAAR1202000
Auramine O
Synonim(y):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.83
Numer w indeksie barw:
41000
Beilstein:
4030061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
opakowanie
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Klucz InChI
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For laboratory use only
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)