Kluczowe dokumenty
SAAR1122720
Ammonium chloride
univAR™
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
linia produktu
univAR™
opakowanie
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)