Merck
PHR9176
Supelco
3-Aminobenzyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Benzocaine impurity F (PhEur), 3-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Beilstein:
2205844
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
92-95 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Klucz InChI
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Te materiały referencyjne są odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi do opracowywania metod analiz jakościowych i ilościowych, codziennej kalibracji i rutynowych testów kontroli jakości.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)