Merck
PHL89684
Glucobarbarin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethylglucosinolate potassium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20KNO10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.55
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)c2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c17-7-10-12(19)13(20)14(21)15(25-10)27-11(16-26-28(22,23)24)6-9(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,9-10,12-21H,7H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10?,12?,13?,14?,15?;/m0./s1
Klucz InChI
ZTWGQIHNLPKBHS-SRQYYYKISA-M
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89684-10MG