Merck
PHL89543
Liquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxyflavanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
Klucz InChI
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Bioaktywny flawonoid z lukrecji wykazujący działanie neuroprotekcyjne.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hao Wang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(4), e4788-e4788 (2020-01-04)
The objective of this paper was to develop a preparative method for the isolation and purification of liquiritigenin and glycyrrhetic acid from Glycyrrhiza uralensis Fisch using hydrolytic extraction combined with high-speed countercurrent chromatography (HSCCC). Liquiritigenin and glycyrrhetic acid were well