Merck
PHL89379
Limonin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Citrolimonin, Dictamnolactone, Evodin, Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone, Obaculactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
Klucz InChI
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Limonin may be used in assays to quantify limonin in citrus products. It may also be used in other assays as a control, standard, or competitor or in studies on the physiology, metabolism, and biosynthesis of limonin.
Działania biochem./fizjol.
Limonin is a triterpenoid aglycone that is a bitter principle of citrus fruits. It has anti-proliferative, proapoptotic activity on several cancer cell lines and inhibits azoxymethane-induced colon cancer in rats. It also inhibits HIV-1 replication in culturedf monocytes, macrophages, and mononuclear cells, perhaps by inhibition of HIV-1 protease activity.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)