Merck
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H47NO19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.81
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)