Merck
PHL84265
Tubeimoside II
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Tubeimoside B
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H98O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1335.43
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C3OC(=O)CC(CC(=O)OC4COC(OC5C(OC6C(C7C(C8C(C9(CC(C%11(C(CC(CC%11)(C)C)C9=CC8)C(=O)OC%10OCC(C(C%10OC(OC3C)C2O)O)O)O)C)(CC7)C)(CC6O)C)(CO)C)OC(C(C5O)O)CO)C(C4O)O)(O)C
InChI
1S/C63H98O30/c1-25-46-47(89-51-43(77)38(72)29(67)21-82-51)45(79)53(85-25)91-48-39(73)30(68)22-83-54(48)93-56(80)63-14-13-57(2,3)15-27(63)26-9-10-34-59(5)16-28(66)50(60(6,24-65)33(59)11-12-61(34,7)62(26,8)17-35(63)69)92-55-49(42(76)40(74)31(20-64)87-55)90-
Klucz InChI
GBWAAJJGXQJTTA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)