Merck
PHL84216
Glucoraphasatin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Methylthio-3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20KNO9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.58
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\SC)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+;/m1./s1
Klucz InChI
BESKBSFFDYIJJG-TVJNHMDTSA-M
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)