Kluczowe dokumenty
PHL84210
14-Deoxyandrographolide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O1CC=C(C1=O)CC[C@H]2[C@]3([C@@H]([C@@]([C@@H](CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C
Klucz InChI
GVRNTWSGBWPJGS-YSDSKTICSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)