Merck
PHL83905
Santin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-Methylbetuletol, 5,7-Dihydroxy 3,4′,6-trimethoxyflavone, 6-Hydroxykaempferol 3,4′,6-trimethyl ether, Centauridin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)16-18(24-3)15(21)13-12(25-16)8-11(19)17(23-2)14(13)20/h4-8,19-20H,1-3H3
Klucz InChI
DWZAJFZEYZIHPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)