Merck
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
1721871
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 200 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)