Kluczowe dokumenty
PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)