Merck
PHL22330
Melatonin
new
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, Regulin, Slenyto, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Beilstein:
205542
Numer MDL:
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
metody
HPLC: suitable
mp
116.5-118 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)