Key Documents
LMPS060
Polysulfide in light mineral oil
0.0250% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Poziom jakości
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
stężenie
0.0250% (250 ppm)
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
Klucz InChI
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)