IP336HMSUB
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set B
About This Item
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
format
matrix material
Komponenty
Set B
Blank, 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm). 100 mL ea.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)