Kluczowe dokumenty
G006142
Analiza HPLC białek i peptydów na 7689 WCX-NP1.7 wykazująca powtarzalność z partii na partię
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix WCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777180)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.5; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 25 min, 15 min prewash
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analit
Opis
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Cytochrome c from chicken heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,222 basis
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)