Kluczowe dokumenty
G006131
Analiza HPLC lizatu drożdży na urządzeniu 7689 SAX-NP3 wykazująca wysoką skuteczność separacji
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column temp.: 25 °C
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
detector: UV, 280 nm
flow rate: 0.5 mL/min
gradient: 0 - 100% B in 30 min
injection: 40 μL
mobile phase: (A) 20 mM Tris, pH 9.0; (B) A + 0.5 M NaCl
sample: 2.5 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)