Kluczowe dokumenty
G006125
Analiza HPLC białek metodą wykluczania wielkości na kolumnach 7691, wpływ wielkości porów
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777018)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analit
Opis
    Thyroglobulin from bovine thyroid, powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
    Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Uracil, ≥99.0% (T)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)