G006124
Analiza HPLC kwasu salicylowego i kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) w 2445 Express OH5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: 2 mM ammonium acetate in 10:90 water:acetonitrile, pH to 7.0 with acetic acid, glacial
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 850 psi (59 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 2 μL
sample: 100 μg/mL salicylic acid, 200 μg/mL acetylsalicylic acid in methanol:acetonitrile (3:7)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)