Kluczowe dokumenty
G006121
Analiza HPLC białka fuzyjnego rekombinowanego receptora czynnika martwicy nowotworu (rhTNFR-Fc) na 7691 SEC-300 w porównaniu z 7690 SEC-300, wpływ wielkości cząstek na rozdzielczość
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777051)
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm, 300 Å particles (Z777051) (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 214 nm
injection: 20 μL
sample: Recombinant tumor necrosis factor receptor-Fc fusion protein (rhTNFR-Fc), including oligomers (440 kD and 360 kD), monomer (150 kD), and impurity (120 kD)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)