Kluczowe dokumenty
G006080
GC Analysis of Potpourri Fragrance Compounds on SLB®-IL60
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (29505-U)
oven: 50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (20 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL (100:1 split)
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat
Zastosowanie
flavors and fragrances
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)