Kluczowe dokumenty
G006065
GC Analysis of Lemon Essential Oil on SLB®-IL59
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 50 °C, 5 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 305 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: lemon essential oil diluted 1:10 in hexane
Zastosowanie
flavors and fragrances
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)