G006021
Analiza HPLC peptydów na 7689 SCX-NP3, bufor lotny, ELSD i detekcja UV
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 5 mM ammonium acetate; (B) 50 mM ammonium acetate:acetonitrile (4:1, v:v)
gradient: 0 to 50% B in 20 min
flow rate: 0.6 mL/min
detector: ELSD (SofTA) and UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)