G005971
Stability and Reproducibility of Zenix® 300 under High Salt and High pH Mobile Phase Conditions
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 50 mM sodium phosphate + 1 M NaCl, pH 8.5
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: each compound 1 mg/mL except uracil, 0.1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)