Kluczowe dokumenty
G005961
Separacja HPLC oligonukleotydu i zanieczyszczeń w 7689 SAX-NP5 w porównaniu z porowatym SAX
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.025 M Tris buffer pH9; (B) A + 1.0 M LiCi
gradient: 30 to 75% B in 45 min
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 260 nm
injection: 50 μL
sample: 50-mer Oligo
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
life science and biopharma
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)