G005946
Analiza HPLC białek na 7688 WCX-NP10, porównanie kolumn WCX
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 42 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL each
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)