G005942
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP5, 25 cm Columns
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Antibodix WCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777294)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: monoclonal antibody
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)