Kluczowe dokumenty
G005908
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate: 0.400 mL/min
pressure: 4568 psi (315 bar)
column temp.: 35 °C
detector: FLD excitation = 360 nm, emission = 440 nm
injection: 20 μL
sample: 200 μL spiked 84:16 acetonitrile:di water in 880 μL di water, Spike concentrations: B1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb; G1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Aflatoksyny to kompleks blisko spokrewnionych toksyn wytwarzanych jako wtórne metabolitów grzybów. Występują w zbożach i orzechach, takich jak kukurydza, pszenica lub orzeszki ziemne. Są one wytwarzane przez Aspergillus flavus i A. Parasiticus. Członkowie grupy obejmują aflatoksynę b1, aflatoksynę b2, aflatoksynę g1, aflatoksynę g2, aflatoksynę m1 i aflatoksynę m2.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin B1
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)