G005907
Analiza HPLC aflatoksyn w pszenicy na 2445 Express C18 po SPE z użyciem 5225 Tox AflaZea
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 25 g wheat meal spiked with pesticide standards
SPE tube/cartridge: Supel™Tox AflaZea, 6 mL (55314-U)
sample addition: 2 mL
elution: collect eluate in 5 mL silanized culture tubes
eluate post-treatment: combine 200 μL of sample eluate and 880 μL of DI water in a 2 mL autosampler vial
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate: 0.400 mL/min
pressure: 4568 psi (315 bar)
column temp.: 35 °C
detector: FLD 360 ex; 440 em
injection: 20 μL
derivatization: via KOBRA electrochemical cell, 50 μA
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Odważyć 25 gramów śruty pszennej do kolby Erlenmeyera o pojemności 500 ml. Dodaj 100 ml 84:16 acetonitryl:woda, uszczelnij i umieść na wytrząsarce orbitalnej przy średniej prędkości przez 90 minut. Przefiltruj próbkę przez filtr jakościowy #2. Odmierzyć próbkę o stężeniu 2 mg/ml przy użyciu wzorców analitycznych.
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)