Kluczowe dokumenty
G005905
Analiza HPLC alkaloidów z suplementów ziołowych w 2445 Express F5, tryb HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis® Express F5, 3 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53574-U)
mobile phase: 2 mM ammonium acetate in 10:90 water:acetonitrile, pH to 6.0 with acetic acid
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1100 psi (76 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 275 nm
injection: 2 μL
sample: methanolic extract of Yohimbe Herbal Supplement
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)