G005882
LC/MS/MS Analysis of Testosterone and Metabolites on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water pH 4.0 formic acid; [B] 0.1% formic acid acetonitrile
gradient: 10 to 70% B in 5 min; held at 70% B for 3 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 3698 psi (255 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), TIC, m/z 100-1000
injection: 5 μL
sample: 1000 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)