G005877
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
sample: 5% soybean oil in acetone (w/v)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)