Kluczowe dokumenty
G005858
Analiza LC/MS 25-hydroksywitaminy D2 i 25-hydroksywitaminy D3 w 2445 Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in methanol:water (75:25)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm (MS, ESI(+), m/z 100-1000)
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Formy 25-OH sekosteroidów witaminy D2 i D3 są wskaźnikami stanu witaminy D u danej osoby. Jednakże, ponieważ mają one różną aktywność biologiczną i znaczenie kliniczne, powinny być rozróżnialne. Faza Ascentis Express F5 była w stanie rozdzielić oba związki w warunkach wysoce kompatybilnych z LC-MS/MS. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)